Tisk…

2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione

OR21481-100G OR21481-25G OR21481-5G
APOSOR21481-100GEA 1740 CZK
APOSOR21481-100G APOSOR21481-25G APOSOR21481-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 222…223 °C
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005523
CAS číslo: 766-39-2
EINECS: 212-165-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR