Tisk…
3-Chloro-6-methoxypyridazine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21479-100G
APOSOR21479-100GEA 2240 CZK
APOSOR21479-100G
3-Chloro-6-methoxypyridazine 97+%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Bod tání: 84…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006467
CAS číslo: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7