Tisk…
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 4630 CZK
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,08 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051710
CAS číslo: 108485-13-8