Tisk…
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 2860 CZK
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051709
CAS číslo: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III