3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(3-Indolyl)piperidine, 3-(4-Piperidyl)indole
OR2147-1G
OR2147-5G
OR2147-25G
APOSOR2147-1GEA
1580
CZK
APOSOR2147-1G
APOSOR2147-5G
APOSOR2147-25G
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole
Vzorec:
C₁₃H₁₆N₂ MW: 200,29 g/mol Bod tání: 223…229 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01764670 CAS číslo: 17403-09-7 |