Tisk…
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 1120 CZK
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Vzorec: C₄H₆N₂O
MW: 98,1000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090119
CAS číslo: 6330-25-2