5-Methylanthranil acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
OR21443-100G
OR21443-25G
OR21443-500G
OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA
1450
CZK
APOSOR21443-100G
APOSOR21443-25G
APOSOR21443-500G
APOSOR21443-1KG
5-Methylanthranil acid
5-Methylanthranil acid
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 Bod varu: 317 Bod tání: 175 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007909 CAS číslo: 2941-78-8 EINECS: 220-932-3 |