Tisk…
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 1410 CZK
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O
Bod tání: 141…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276633
CAS číslo: 56891-59-9