2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Phenylthio)nicotinonitrile
OR21429-10G
OR21429-1G
OR21429-5G
APOSOR21429-10GEA
12340
CZK
APOSOR21429-10G
APOSOR21429-1G
APOSOR21429-5G
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Vzorec:
C₁₂H₈N₂S MW: 212,27 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052659 CAS číslo: 35620-68-9 |