Tisk…
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 3270 CZK
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃HBr₃N₂
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040248
CAS číslo: 17635-44-8