Tisk…
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 5460 CZK
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176.00 g/mol
Bod varu: 98…100 °C/2mmHg
Bod tání: 39…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051677
CAS číslo: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8 II