Tisk…
2-(Ethylthio)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21410-1G OR21410-5G
APOSOR21410-1GEA 0 CZK
APOSOR21410-1G APOSOR21410-5G
2-(Ethylthio)nicotinic acid
2-(Ethylthio)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051680
CAS číslo: 27868-76-4