Tisk…
Thieno[2,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2141-1G OR2141-250MG OR2141-5G
APOSOR2141-1GEA 1660 CZK
APOSOR2141-1G APOSOR2141-250MG APOSOR2141-5G
Thieno[2,3-c]pyridine
Thieno[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01760492
CAS číslo: 272-12-8