Tisk…
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyano-2-pyridone, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
OR21405-5G OR21405-1G
APOSOR21405-5GEA 10020 CZK
APOSOR21405-5G APOSOR21405-1G
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
3-Cyano-2-hydroxypyridine
Vzorec: C6H4N2O
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661865
CAS číslo: 20577-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III