Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2140-250MG
OR2140-100MG
APOSOR2140-250MGEA
953
CZK
APOSOR2140-250MG
APOSOR2140-100MG
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09998715 CAS číslo: 221675-35-0 |