Tisk…
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21399-1G OR21399-5G
APOSOR21399-1GEA 6910 CZK
APOSOR21399-1G APOSOR21399-5G
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClNOS
MW: 187,65 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051678
CAS číslo: 97936-43-1
UN: 3261
ADR: 8,II