Tisk…
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione
OR21392-100G OR21392-5G OR21392-25G
APOSOR21392-100GEA 7440 CZK
APOSOR21392-100G APOSOR21392-5G APOSOR21392-25G
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Vzorec: C₄H₈N₂S
MW: 116.19 g/mol
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060526
CAS číslo: 2055-46-1
EINECS: 218-152-3