Tisk…
2',5'-Dimethylacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
OR21390-25G OR21390-5G
APOSOR21390-25GEA 2200 CZK
APOSOR21390-25G APOSOR21390-5G
2',5'-Dimethylacetophenone 98%
2',5'-Dimethylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 230…231 °C
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014988
CAS číslo: 2142-73-6