Tisk…
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 3740 CZK
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006455
CAS číslo: 5157-08-4