Tisk…

3-Aminoisonicotinamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2138-5G
APOSOR2138-5GEA 2240 CZK
APOSOR2138-5G
3-Aminoisonicotinamide
3-Aminoisonicotinamide
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235178
CAS číslo: 64188-97-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR