Tisk…
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 2240 CZK
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
Bod varu: 115…120 °C/1mmHg
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041363
CAS číslo: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II