Tisk…
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3H-Benzimidazol-5-ol, 1H-Benzimidazol-5-ol, 5-Hydroxybenzimidazole, 1H-Benzimidazol-6-ol, 1H-Benzo[d]imidazol-5-ol, 6-Hydroxy-1H-benzimidazole
OR2137-1G OR2137-250MG
APOSOR2137-1GEA 1660 CZK
APOSOR2137-1G APOSOR2137-250MG
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998714
CAS číslo: 41292-65-3