Tisk…

4-(1-Piperidinyl)aniline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Piperidinoaniline

OR21361-25G
APOSOR21361-25GEA 3270 CZK
APOSOR21361-25G
4-(1-Piperidinyl)aniline 97%
4-(1-Piperidinyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Bod varu: 140…142 °C/1mmHg
Bod tání: 26…29 °C
Hustota: 1,5937 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051688
CAS číslo: 2359-60-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR