Tisk…
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2136-1G OR2136-5G OR2136-25G
APOSOR2136-1GEA 744 CZK
APOSOR2136-1G APOSOR2136-5G APOSOR2136-25G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016610
CAS číslo: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3