Tisk…
3,6-Dichloropyridazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21358-100G OR21358-500G
APOSOR21358-100GEA 622 CZK
APOSOR21358-100G APOSOR21358-500G
3,6-Dichloropyridazine 96%
3,6-Dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006466
CAS číslo: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III