Tisk…

(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)pyridine

OR2135-250MG
APOSOR2135-250MGEA 1820 CZK
APOSOR2135-250MG
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Bod tání: 102…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956275
CAS číslo: 18088-01-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR