Tisk…
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
OR21323-100G
APOSOR21323-100GEA 3020 CZK
APOSOR21323-100G
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Bod varu: 106 °C/8mmHg
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017568
CAS číslo: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0