Tisk…
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 1450 CZK
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051768
CAS číslo: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II