Tisk…
4-Chloroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
OR21298-100G OR21298-500G
APOSOR21298-100GEA 0 CZK
APOSOR21298-100G APOSOR21298-500G
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod tání: 231…233 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007778
CAS číslo: 89-77-0
EINECS: 201-938-5