Tisk…
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21286-1G OR21286-5G
APOSOR21286-1GEA 0 CZK
APOSOR21286-1G APOSOR21286-5G
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₈N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005792
CAS číslo: 5464-79-9