Tisk…
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21285-5G
APOSOR21285-5GEA 1740 CZK
APOSOR21285-5G
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₉N₃O₂S
MW: 199,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023227
CAS číslo: 774-07-2