2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR21276-100G
OR21276-250G
OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA
6220
CZK
APOSOR21276-100G
APOSOR21276-250G
APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Vzorec:
C₁₄H₂₁BrO MW: 285.22 Bod tání: 56…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051597 CAS číslo: 20834-61-1 |