Tisk…
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Nitrophenacylamine hydrochloride
OR21275-1G OR21275-5G
APOSOR21275-1GEA 2940 CZK
APOSOR21275-1G APOSOR21275-5G
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClN₂O₃
MW: 216.62 g/mol
Bod tání: 210…212 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051997
CAS číslo: 36765-84-1
UN: 1759
ADR: 8 III