Tisk…
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
OR21268-100G OR21268-25G
APOSOR21268-100GEA 9920 CZK
APOSOR21268-100G APOSOR21268-25G
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
2-Amino-4,6-dichlorophenol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,01 g/mol
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035766
CAS číslo: 527-62-8
EINECS: 208-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III