Tisk…
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21264-25G OR21264-5G
APOSOR21264-25GEA 2860 CZK
APOSOR21264-25G APOSOR21264-5G
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Vzorec: C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H
Bod tání: 163…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014018
CAS číslo: 1552-94-9