Tisk…

4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde

OR21230-100G OR21230-500G
APOSOR21230-100GEA 1160 CZK
APOSOR21230-100G APOSOR21230-500G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006946
CAS číslo: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR