Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2123-25G
OR2123-5G
APOSOR2123-25GEA
6850
CZK
APOSOR2123-25G
APOSOR2123-5G
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₁N₃O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00090781 CAS číslo: 776-53-4 |