Tisk…
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 2400 CZK
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Vzorec: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240.91
Bod varu: 290
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025162
CAS číslo: 697-88-1
EINECS: 211-809-5