Tisk…
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21212-5G OR21212-1G OR21212-2.5G OR21212-10G
APOSOR21212-5GEA 1680 CZK
APOSOR21212-5G APOSOR21212-1G APOSOR21212-2.5G APOSOR21212-10G
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrCl₂O
Bod tání: 55…60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051581
CAS číslo: 2632-10-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III