Tisk…
3-Bromoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2121-100G OR2121-25G
APOSOR2121-100GEA 1820 CZK
APOSOR2121-100G APOSOR2121-25G
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 74…75 °C/1mmHg
Bod tání: 15…18 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007757
CAS číslo: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III