Tisk…
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21205-1G OR21205-250MG
APOSOR21205-1GEA 9330 CZK
APOSOR21205-1G APOSOR21205-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₈H₅N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 90049-83-5