Tisk…
Bromotrimethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
OR2120-100G OR2120-500G OR2120-25G
APOSOR2120-100GEA 1080 CZK
APOSOR2120-100G APOSOR2120-500G APOSOR2120-25G
Bromotrimethylsilane
Bromotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉BrSi
Bod varu: 79 °C
Bod tání: –43 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –8 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000048
CAS číslo: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II