Tisk…
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21193-100G OR21193-500G
APOSOR21193-100GEA 1660 CZK
APOSOR21193-100G APOSOR21193-500G
3,5-Dibromosalicylaldehyde
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003318
CAS číslo: 90-59-5