Tisk…
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
OR21183-5G
APOSOR21183-5GEA 3380 CZK
APOSOR21183-5G
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂S
MW: 219,09 g/mol
Bod tání: 350 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052398
CAS číslo: 19462-98-7