Tisk…

2-Bromo-4-nitroaniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2118-5G OR2118-25G
APOSOR2118-5GEA 1040 CZK
APOSOR2118-5G APOSOR2118-25G
2-Bromo-4-nitroaniline
2-Bromo-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025152
CAS číslo: 13296-94-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR