Tisk…
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21176-1G OR21176-250MG OR21176-5G OR21176-500MG
APOSOR21176-1GEA 14780 CZK
APOSOR21176-1G APOSOR21176-250MG APOSOR21176-5G APOSOR21176-500MG
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00828633
CAS číslo: 138942-61-7