Tisk…
2-(1-Piperidinyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 910 CZK
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)aniline
2-(1-Piperidinyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Bod varu: 96…98 °C/1mmHg
Bod tání: 44…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047467
CAS číslo: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III