Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21172-1G OR21172-5G OR21172-10G
APOSOR21172-1GEA 1210 CZK
APOSOR21172-1G APOSOR21172-5G APOSOR21172-10G
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023662
CAS číslo: 6574-15-8