Tisk…
2-Methoxycinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, 2-Methoxycinnamic Acid
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 705 CZK
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxycinnamic acid 98%
2-Methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064238
CAS číslo: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4