Tisk…
3,4-Dichlorocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
OR21168-25G OR21168-5G
APOSOR21168-25GEA 827 CZK
APOSOR21168-25G APOSOR21168-5G
3,4-Dichlorocinnamic acid
3,4-Dichlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004385
CAS číslo: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4